Learn More
Ácido 7-cloro-1-etil-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 7-cloro-1-etil-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
| CAS | 68077-26-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H9 Cl F N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Norfloxacin Imp. A (EP), Norfloxacin USP Related Compound A, Norfloxacin USP RC A, Norfloxacin Related Compound A, Norfloxacin Impurity A, Pefloxacin Mesilate Dihydrate Impurity F, Pefloxacin Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9ClFNO3/c1-2-15-5-7(12(17)18)11(16)6-3-9(14)8(13)4-10(6)15/h3-5H,2H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(Cl)cc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 7-cloro-1-etil-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Mostrar más |