accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CO(R)OH(S)(R)O(R)H3C(S)(S)H3C

CAS RN 68-96-2

IUPAC Nombre: (1R,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-1-acetyl-1-hydroxy-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
Sinónimos: hydroxyprogesterone hydroxyprogesteronum pregn-4-en-17a-ol-3,20-dione gestageno gador setaderm idrossiprogesterone 17-OH progesterone gestageno 17 hydroxyprogesterone prodox
Peso molecular (g/mol): 330.47
Fórmula molecular: C21H30O3
InChi Key: DBPWSSGDRRHUNT-CEGNMAFCSA-N
SMILES: CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados