Learn More
17alfa-hidroxiprogesterona, Mikromol™
Descripción
17alfa-hidroxiprogesterona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17a-Hydroxyprogesterone |
| CAS | 68-96-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 17a-Hydroxyprogesterone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H30 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-, 17-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxyprogesterone, 17α-Hydroxy-P4, 17α-Hydroxylutin, 17α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Hydroxyprogesterone, Gestageno, Gestageno Gador, Hydroxyprogesterone, NSC 15468, Pregn-4-en-17α-ol-3,20-dione, Prodix, Prodox, U 3096, Δ4-Pregnen-17α-ol-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-17-hidroxi-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |