accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3POO

CAS RN 67746-43-4

IUPAC Nombre: [bis(benzyloxy)phosphanyl]diethylamine
Sinónimos: [bis(benzyloxy)phosphanyl]diethylamine
Peso molecular (g/mol): 317.37
Fórmula molecular: C18H24NO2P
InChi Key: NLGUJOVLAXLSMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(CC)P(OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados