Learn More
Dibenzil N, N-Dietilfosforamitita, grado técnico, TRC
Código de producto. 30360314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360314 50 g 50 g
30357176 5 g 5 g
30354634 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41700050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67746-43-4
Fórmula molecular C18 H24 N O2 P
Peso molecular (g/mol) 317.36
Nombre IUPAC N-bis(fenilmetoxi)fosfanil-N-etiletanol
SMILES CCN(CC)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl N,N-Diethylphosphoramidite
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24NO2P/c1-3-19(4-2)22(20-15-17-11-7-5-8-12-17)21-16-18-13-9-6-10-14-18/h5-14H,3-4,15-16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1545