CAS RN 67703-68-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
19-Nor-17alfa-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-ino-3,17-diol (6,7-Didehidroetinilestradiol), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
6,7-Deshidroetinil Estradiol, TRC
CAS: 67703-68-8 Fórmula molecular: C20H22O2 Peso molecular (g/mol): 294.39 Sinónimo: 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol,Ethinylestradiol Imp. I (EP),6,7-Didehydroethinylestradiol Nombre IUPAC: (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-9,11,12,14,15,16-hexahidro-8H-ciclopenta[a]fentrantreno-3,17-diol SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=Cc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C