Learn More
19-Nor-17alfa-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-ino-3,17-diol (6,7-Didehidroetinilestradiol), Mikromol™
Descripción
19-Nor-17alfa-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-ino-3,17-diol (6,7-Didehidroetinilestradiol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 19-Nor-17-alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol (6,7-Didehydroethinylestradiol) |
| CAS | 67703-68-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 19-Nor-17-alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol (6,7-Didehydroethinylestradiol) |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C20H22O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ethinylestradiol Imp. I (EP), 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol, 6,7-Didehydroethinylestradiol, Ethinylestradiol Impurity I |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=Cc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Peso molecular (g/mol) | 294.39 |
| Cantidad | 50 mg |