Learn More
6,7-Deshidroetinil Estradiol, TRC
Código de producto. 30132969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132969 25 mg 25 miligramos
17974195 10 mg 10 miligramos
17972235 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132969 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22960525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67703-68-8
Fórmula molecular C20H22O2
Peso molecular (g/mol) 294.39
Sinónimo 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol, Ethinylestradiol Imp. I (EP), 6,7-Didehydroethinylestradiol
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-9,11,12,14,15,16-hexahidro-8H-ciclopenta[a]fentrantreno-3,17-diol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=Cc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 19-Nor-17-alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol (6,7-Didehydroethinylestradiol)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,4-7,12,16-18,21-22H,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.162
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.