CAS RN 676596-65-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
1-Azakenpaullone, CRT
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-Azakenpaullone, CRT
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1-Azakenpaullone, MedChemExpress
MedChemExpress 1-Azakenpaullone (1-Akp) is a highly selective and ATP-competitive inhibitor of glycogen synthase kinase-3 β (GSK-3β), with an IC50 value of 18 nM.
4