Learn More
1-Azakenpaullone, MedChemExpress
Código de producto. 16488158
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488158 10 mg 10 miligramos
16470356 2 mg 2 miligramos
16420618 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488158 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY59090
MedChemExpress 1-Azakenpaullone (1-Akp) is a highly selective and ATP-competitive inhibitor of glycogen synthase kinase-3 β (GSK-3β), with an IC50 value of 18 nM.
1-Azakenpaullone (1-Akp) is a highly selective and ATP-competitive inhibitor of glycogen synthase kinase-3 β (GSK-3β), with an IC50 value of 18 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Azakenpaullone
CAS 676596-65-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10BrN3O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-Akp
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (50.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CN=C12)CC3=C2NC4=C3C=C(Br)C=C4
Peso molecular (g/mol) 328.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.16
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism