Learn More
1-Azakenpaullone, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Azakenpaullone |
| CAS | 676596-65-9 |
| Fórmula molecular | C15 H10 Br N3 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20) |
| SMILES | Brc1ccc2[nH]c3c(CC(=O)Nc4cccnc34)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 14-bromo-3,8,18-triazatetraciclo[9.7.0.02,7.012,17]octadeca-1(11),2(7),3,5,12(17),13,15-heptaen-9-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 328.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.0007 |