CAS RN 6763-47-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2-O-Ciclohexilideno mio-Inositol, TRC
CAS: 6763-47-9 Fórmula molecular: C12 H20 O6 Peso molecular (g/mol): 260.28 Nombre IUPAC: (3aS,4S,5R,6R,7S,7aR)-espiro[3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-1,3-benzodioxol-2,1'-ciclohexano]-4,5,6,7-tetrol SMILES: O[C@H]1[C@@]2([H])OC3(CCCCC3)O[C@@]2([H])[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O