Learn More
1,2-O-Ciclohexilideno mio-Inositol, TRC
Código de producto. 30353816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30353816 10 g
30349949 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98800010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6763-47-9
Fórmula molecular C12 H20 O6
Peso molecular (g/mol) 260.28
Nombre IUPAC (3aS,4S,5R,6R,7S,7aR)-espiro[3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-1,3-benzodioxol-2,1'-ciclohexano]-4,5,6,7-tetrol
SMILES O[C@H]1[C@@]2([H])OC3(CCCCC3)O[C@@]2([H])[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-O-Cyclohexylidene-myo-inositol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O6/c13-6-7(14)9(16)11-10(8(6)15)17-12(18-11)4-2-1-3-5-12/h6-11,13-16H,1-5H2/t6-,7-,8+,9+,10-,11+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.126