CAS RN 67588-18-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dehydro Warfarin, TRC
CAS: 67588-18-5 Fórmula molecular: C19H14O4 Peso molecular (g/mol): 306.31 Sinónimo: Dehydrowarfarin,4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenyl-1-buten-1-yl)-2H-1-benzopyran-2-one,NSC 289346 SMILES: CC(=O)\C=C(\C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)/c3ccccc3