Learn More
Dehydro Warfarin, TRC
Código de producto. 30367881
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367881 25 mg 25 miligramos
30365656 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367881 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23058525MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67588-18-5
Fórmula molecular C19H14O4
Peso molecular (g/mol) 306.31
Sinónimo Dehydrowarfarin, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenyl-1-buten-1-yl)-2H-1-benzopyran-2-one, NSC 289346
SMILES CC(=O)\C=C(\C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)/c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydro Warfarin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-11,21H,1H3/b15-11+
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0892