CAS RN 67587-24-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
6-ciclohexil-4-metilpiridin-2(1H)-ona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
N-Deshidroxyciclopirox, TRC
CAS: 67587-24-0 Fórmula molecular: C12 H17 N O Peso molecular (g/mol): 191.27 Sinónimo: 6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one,Ciclopirox Olamine Imp. C (EP),2(1H)-Pyridinone, 6-cyclohexyl-4-methyl- (9CI),6-Cyclohexyl-4-methyl-2(1H)-pyridone,N-Deshydroxy Ciclopirox Nombre IUPAC: 6-ciclohexil-4-metil-1H-piridina-2-ona SMILES: CC1=CC(=O)NC(=C1)C2CCCCC2