Learn More
N-Deshidroxyciclopirox, TRC
Código de producto. 30137387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137387 100 mg 100 miligramos
30008805 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289995100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67587-24-0
Fórmula molecular C12 H17 N O
Peso molecular (g/mol) 191.27
Sinónimo 6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one, Ciclopirox Olamine Imp. C (EP), 2(1H)-Pyridinone, 6-cyclohexyl-4-methyl- (9CI), 6-Cyclohexyl-4-methyl-2(1H)-pyridone, N-Deshydroxy Ciclopirox
Nombre IUPAC 6-ciclohexil-4-metil-1H-piridina-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)NC(=C1)C2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO/c1-9-7-11(13-12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.131
Porcentaje de pureza >95%