Learn More
6-ciclohexil-4-metilpiridin-2(1H)-ona, Mikromol™
Descripción
6-ciclohexil-4-metilpiridin-2(1H)-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one |
| CAS | 67587-24-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ciclopirox Olamine Imp. C (EP), Ciclopirox USP Related Compound C, Ciclopirox USP RC C, 6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one, Ph Eur Ciclopirox Impurity C, Ciclopirox Related Compound C, Ciclopirox Olamine Impurity C, Ciclopirox Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO/c1-9-7-11(13-12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC1=CC(=O)NC(=C1)C2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 6-ciclohexil-4-metil-1H-piridin-2-ona |
| Mostrar más |