accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CCH3H3CMnCCH3CCH3CCH3CH3CCCH3H3CH3C

CAS RN 67506-86-9

IUPAC Nombre:
Sinónimos:
Peso molecular (g/mol): 325.4
Fórmula molecular: C20H30Mn
InChi Key: DBNMEMKBUCQRTO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C.C[C-]12[C-]3(C)[C-]4(C)[C-]5(C)[C-]1(C)[Mn]2345
Forma física 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)