Learn More
Bis(pentametilciclopentadienil)manganeso, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(pentamethylcyclopentadienyl)manganese |
| Punto de fusión | 230°C (decomposition) |
| Envase | Ampolla |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.38 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | cristalino/a/s |