CAS RN 67474-99-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-[(3-Metoxi-1-metil-3-oxo-1-propenil)amino]fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-Tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico Trietilamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-[(3-Metoxi-1-metil-3-oxo-1-propenil)amino]fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-Tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico Trietilamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-[(3-Metoxi-1-metil-3-oxo-1-propenil)amino]fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-Tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico Trietilamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.