Learn More
Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-[(3-Metoxi-1-metil-3-oxo-1-propenil)amino]fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-Tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico Trietilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,5R,6R)-6-(((2R)-((3-Methoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino)phenylacetyl)amino)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-Thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylic Acid Triethylamine |
| CAS | 67474-99-1 |
| Fórmula molecular | C21H25N3O6S . C6H15N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [2S-[2alpha,5alpha,6beta(S*)]]-6-[[[(3-Methoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate N,N-Diethyl-ethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25N3O6S.C6H15N/c1-11(10-13(25)30-4)22-14(12-8-6-5-7-9-12)17(26)23-15-18(27)24-16(20(28)29)21(2,3)31-19(15)24;1-4-7(5-2)6-3/h5-10,14-16,19,22H,1-4H3,(H,23,26)(H,28,29);4-6H2,1-3H3/t14-,15-,16+,19-;/m1./s1 |
| SMILES | CCN(CC)CC.COC(=O)\C=C(/C)\N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC(C)(C)[C@@H](N2C1=O)C(=O)O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N,N-dietiletanamina; ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[(4-metoxi-4-oxobut-2-en-2-il)amino]-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 548.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 548.2669 |