CAS RN 67357-00-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
1-acetil-N-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)-4,5-dihidro-1h-imidazol-2-amina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-acetil-N-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)-4,5-dihidro-1h-imidazol-2-amina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1-acetil-N-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)-4,5-dihidro-1h-imidazol-2-amina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.