Learn More
1-acetil-N-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)-4,5-dihidro-1h-imidazol-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetyl-N-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-amine |
| CAS | 67357-00-0 |
| Fórmula molecular | C15H19N3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(2-((5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-yl)amino)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19N3O/c1-11(19)18-10-9-16-15(18)17-14-8-4-6-12-5-2-3-7-13(12)14/h4,6,8H,2-3,5,7,9-10H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(=O)N1CCN=C1Nc2cccc3CCCCc23 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-ilamino)-4,5-dihidroimidazol-1-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 257.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.1528 |