accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONNCH2OHCl

CAS RN 67174-25-8

IUPAC Nombre: 1-benzyl-5-ethenyl-2-[hydroxy(6-methoxyquinolin-4-yl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-1-ium chloride
Sinónimos: 1-benzyl-5-ethenyl-2-[hydroxy(6-methoxyquinolin-4-yl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-1-ium chloride
Peso molecular (g/mol): 451.01
Fórmula molecular: C27H31ClN2O2
InChi Key: JYDIJFKNXHPWBJ-UHFFFAOYNA-M
SMILES: [Cl-].COC1=CC=C2N=CC=C(C(O)C3CC4CC[N+]3(CC3=CC=CC=C3)CC4C=C)C2=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados