Learn More
Cloruro de N-bencilquininio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490218 5 g 5 g
15480218 1 g 1 g
15400228 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53424.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67174-25-8 | C27H31ClN2O2 | 451.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67174-25-8
Fórmula molecular C27H31ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 451.007
Número MDL MFCD00198105
Clave InChI JYDIJFKNXHPWBJ-PRJMIWRBSA-M
Sinónimo n-benzylquininiumchloride chiralphase-transfercatalyst
PubChem CID 133611806
Nombre IUPAC (R)-[(2S,4R,5S)-1-bencil-5-etenil-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol; cloruro
SMILES COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CC[N+]3(CC4C=C)CC5=CC=CC=C5)O.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylquininium chloride
Punto de fusión 200°C to 205°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Rotación óptica −235° (c=1.5 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.01
Porcentaje de pureza 95%