accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CO(R)(S)(S)(S)FO(S)H3C(R)F(S)OH(S)H3C(S)OOHO

CAS RN 67-73-2

IUPAC Nombre: (1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S,19S)-12,19-difluoro-11-hydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-6,6,9,13-tetramethyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosa-14,17-dien-16-one
Sinónimos: fluocinolone acetonide fluocinolone 16,17-acetonide Synalar-HP medicis brand 2 of fluocinolone acetonide synemol cortiplastol fluocinoloni acetonidum allergan brand of fluocinolone acetonide percutina inkeysa brand of fluocinolone acetonide
Peso molecular (g/mol): 452.5
Fórmula molecular: C24H30F2O6
InChi Key: FEBLZLNTKCEFIT-VSXGLTOVSA-N
SMILES: CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados