Learn More
Fluocinolone (Acetonide), MedChemExpress
Código de producto. 16492159
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492159 1 g 1 g
16470918 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492159 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0415
MedChemExpress Fluocinolone Acetonide is a glucocorticoid derivative used topically in the treatment of various skin disorders.
Fluocinolone Acetonide is a glucocorticoid derivative used topically in the treatment of various skin disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluocinolone (Acetonide)
CAS 67-73-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H30F2O6
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (68.51 mM)
SMILES O=C([C@]([C@@]1([H])C[C@@]2([H])[C@@](C[C@H](F)C3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C5)(OC(C)(C)O1)[C@]25C)CO
Peso molecular (g/mol) 452.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.49
Porcentaje de pureza 97.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation