Learn More
Acetónido de fluocinolona, Mikromol™
Descripción
Acetónido de fluocinolona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluocinolone Acetonide |
| CAS | 67-73-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Fluocinolone Acetonide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H30 F2 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Fluocinolone acetonide, 6α,9-Difluoro-11β,21-dihydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30F2O6/c1-20(2)31-19-9-13-14-8-16(25)15-7-12(28)5-6-21(15,3)23(14,26)17(29)10-22(13,4)24(19,32-20)18(30)11-27/h5-7,13-14,16-17,19,27,29H,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 452.49 |
| Mostrar más |