CAS RN 66851-46-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Mono(3-carboxipropilo) ftalato, TRC
CAS: 66851-46-5 Fórmula molecular: C12 H12 O6 Peso molecular (g/mol): 252.22 Sinónimo: Phthalic acid 3-carboxypropyl ester Nombre IUPAC: Ácido benzoico 2-(3-carboxipropicocarbonil)benzoico SMILES: OC(=O)CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O