Learn More
Mono(3-carboxipropilo) ftalato, TRC
Código de producto. 30009427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009427 100 mg 100 miligramos
30007344 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM525635100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66851-46-5
Fórmula molecular C12 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 252.22
Sinónimo Phthalic acid 3-carboxypropyl ester
Nombre IUPAC Ácido benzoico 2-(3-carboxipropicocarbonil)benzoico
SMILES OC(=O)CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono-3-carboxypropyl phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12O6/c13-10(14)6-3-7-18-12(17)9-5-2-1-4-8(9)11(15)16/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,13,14)(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0634
Porcentaje de pureza >95%