CAS RN 66845-32-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Ciclohexanodiamina-κ NORTE,κ N') Diyodoplatino, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Ciclohexanodiamina-κ NORTE,κ N') Diyodoplatino, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Ciclohexanodiamina-κ NORTE,κ N') Diyodoplatino, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.