Learn More
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Ciclohexanodiamina-κ NORTE,κ N') Diyodoplatino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (SP-4-2-(1R-trans))-(1,2-cyclohexanediamine-N,N') diiodidoplatinum(II) |
| CAS | 66845-32-7 |
| Fórmula molecular | C6 H14 I2 N2 Pt |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (SP-4-2)-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediamine-κN,κN']diiodoplatinum, (1R-trans)-1,2-Cyclohexanediamine Platinum Complex, (trans-1R,2R-1,2-Diaminocyclohexane)diiodoplatinum, (trans-R,R-1,2-Diaminocyclohexane)diiodoplatinum, (trans-R,R-Cyclohexane-1,2-diamine)diiodoplatinum, Diiodo(trans-l-1,2-cyclohexanediamine)platinum, NSC 290127, [SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-cyclohexanediamine-N,N')diiodoplatinum, USP Oxaliplatin Related Compound |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2.2HI.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;/h5-6H,1-4,7-8H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/t5-,6-;;;/m1.../s1 |
| SMILES | [I-][Pt+2]1([I-])[NH2][C@@H]2CCCC[C@H]2[NH2]1 |
| Nombre IUPAC | (2-azanidilciclohexil)azanida;diyodoplatino(2+) |
| Peso molecular (g/mol) | 563.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 562.8894 |