CAS RN 66791-71-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1-epi-calcitriol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Impurity B of Calcitriol, MedChemExpress
MedChemExpress Impurity B of Calcitriol, Calcitriol(1,25-Dihydroxyvitamin D3; Rocaltrol ) is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).