Learn More
Impurity B of Calcitriol, MedChemExpress
Código de producto. 16498317
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498317 5 mg 5 miligramos
16445628 10 mg 10 miligramos
16421339 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498317 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13292
MedChemExpress Impurity B of Calcitriol, Calcitriol(1,25-Dihydroxyvitamin D3; Rocaltrol ) is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Impurity B of Calcitriol, Calcitriol(1,25-Dihydroxyvitamin D3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Impurity B of Calcitriol
CAS 66791-71-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H44O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1β,25-Dihydroxyvitamin-D3 1-Epicalcitriol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.02 mM)
SMILES O[C@@H](C[C@@H](O)C/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@]3([H])[C@@H](CCCC(C)(O)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Peso molecular (g/mol) 416.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.64
Porcentaje de pureza 96.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death