CAS RN 6677-98-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hidrocortisona 21-Propionato, TRC
CAS: 6677-98-1 Fórmula molecular: C24 H34 O6 Peso molecular (g/mol): 418.52 Sinónimo: Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-21-(1-oxopropoxy)-, (11β)-,Cortisol, 21-propionate (6CI,7CI,8CI),Hydrocortisone 21-propionate,Hydrocortisone propionate Nombre IUPAC: [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]-2-oxoetilo] propanoato SMILES: CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C