Learn More
Hidrocortisona 21-Propionato, TRC
Código de producto. 30138399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138399 25 mg 25 miligramos
30009145 50 mg 50 miligramos
30006088 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138399 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71477525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6677-98-1
Fórmula molecular C24 H34 O6
Peso molecular (g/mol) 418.52
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-21-(1-oxopropoxy)-, (11β)-, Cortisol, 21-propionate (6CI,7CI,8CI), Hydrocortisone 21-propionate, Hydrocortisone propionate
Nombre IUPAC [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]-2-oxoetilo] propanoato
SMILES CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone 21-Propionate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34O6/c1-4-20(28)30-13-19(27)24(29)10-8-17-16-6-5-14-11-15(25)7-9-22(14,2)21(16)18(26)12-23(17,24)3/h11,16-18,21,26,29H,4-10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.2355
Porcentaje de pureza >95%