CAS RN 66722-57-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2-[4-(2-isopropoxietoximetil)fenoximetil]oxirano, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
[[4-[[2-(1-Metiletoxi)etoxi]metilfenoxi]metiloxirano, TRC
CAS: 66722-57-4 Fórmula molecular: C15 H22 O4 Peso molecular (g/mol): 266.33 Sinónimo: 2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane Nombre IUPAC: 2-[[4-(2-propano-2-iloxietoximetil)fenoxi]metiloxioxirano SMILES: CC(C)OCCOCc1ccc(OCC2CO2)cc1