Learn More
2-[4-(2-isopropoxietoximetil)fenoximetil]oxirano, Mikromol™
Código de producto. 17982846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17982846 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17982846 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0460.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[4-(2-isopropoxietoximetil)fenoximetil]oxirano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane
CAS 66722-57-4
Nombres de analitos o componentes 2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C15 H22 O4
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O4/c1-12(2)17-8-7-16-9-13-3-5-14(6-4-13)18-10-15-11-19-15/h3-6,12,15H,7-11H2,1-2H3
SMILES CC(C)OCCOCc1ccc(OCC2CO2)cc1
Nombre IUPAC 2-[[4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenoxi]metil]oxirano
Peso molecular (g/mol) 266.33
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1518 g/mol