Learn More
[[4-[[2-(1-Metiletoxi)etoxi]metilfenoxi]metiloxirano, TRC
Código de producto. 30133288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133288 250 mg 250 miligramos
30012372 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM304765250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66722-57-4
Fórmula molecular C15 H22 O4
Peso molecular (g/mol) 266.33
Sinónimo 2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane
Nombre IUPAC 2-[[4-(2-propano-2-iloxietoximetil)fenoxi]metiloxioxirano
SMILES CC(C)OCCOCc1ccc(OCC2CO2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O4/c1-12(2)17-8-7-16-9-13-3-5-14(6-4-13)18-10-15-11-19-15/h3-6,12,15H,7-11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1518