accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3(S)NH2ONHOOCH3

CAS RN 66447-31-2

IUPAC Nombre: (2S)-2-amino-4-methyl-N-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)pentanamide
Sinónimos: (2S)-2-amino-4-methyl-N-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)pentanamide
Peso molecular (g/mol): 288.35
Fórmula molecular: C16H20N2O3
InChi Key: GTAAIHRZANUVJS-ZDUSSCGKSA-N
SMILES: CC(C)C[C@H](N)C(=O)NC1=CC=C2C(C)=CC(=O)OC2=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)