Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de 7-amido-4-metilcumarina de L-leucina
Código de producto. 15416669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15416669 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15416669 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64951.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Un sustrato fluorogénico sensible para la leucina aminopeptidasa y aminopeptidasa M.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine 7-amido-4-methylcoumarin hydrate
CAS 66447-31-2
Color Blanco a amarillo
Fórmula molecular C16H20N2O3
Número MDL MFCD04966490
Sinónimo h-leu-amc, 7-leucylamido-4-methylcoumarin, 2s-2-amino-4-methyl-n-4-methyl-2-oxochromen-7-yl pentanamide, l-leucine 7-amido-4-methylcoumarin hydrate, s-2-amino-4-methyl-n-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl pentanamide, l-leu-amc, l-l-amc, leu-mca, ambotzhaa1181, h-leu-mca free base
Clave InChI GTAAIHRZANUVJS-ZDUSSCGKSA-N
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(=O)NC1=CC=C2C(C)=CC(=O)OC2=C1
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-methyl-N-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)pentanamide
Peso molecular (g/mol) 288.35
Cantidad 250 mg
PubChem CID 171787
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.37 (Anhydrous)
Forma física Polvo