CAS RN 66422-95-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(2,4-Diaminofenoxi)etanol Dihidrocloruro, TRC
CAS: 66422-95-5 Fórmula molecular: C8 H12 N2 O2 . 2 Cl H Peso molecular (g/mol): 241.115 Sinónimo: Ethanol, 2-(2,4-diaminophenoxy)-, dihydrochloride (9CI),2,4-Diamino-1-(2-hydroxyethoxy)benzene dihydrochloride,2,4-Diaminophenoxyethanol dihydrochloride,2-(2,4-Diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride,4-2-Hydroxyethoxy-1,3-Benzenediamine dihydrochloride,2-(2,4-Diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride Nombre IUPAC: 2-(2,4-diaminofenoxi)etanol;diclorhidrato SMILES: Cl.Cl.Nc1ccc(OCCO)c(N)c1