Learn More
2-(2,4-Diaminofenoxi)etanol Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30355454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355454 5 g 5 g
30351921 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30355454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4151905G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66422-95-5
Fórmula molecular C8 H12 N2 O2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 241.115
Sinónimo Ethanol, 2-(2,4-diaminophenoxy)-, dihydrochloride (9CI), 2,4-Diamino-1-(2-hydroxyethoxy)benzene dihydrochloride, 2,4-Diaminophenoxyethanol dihydrochloride, 2-(2,4-Diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride, 4-2-Hydroxyethoxy-1,3-Benzenediamine dihydrochloride, 2-(2,4-Diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
Nombre IUPAC 2-(2,4-diaminofenoxi)etanol;diclorhidrato
SMILES Cl.Cl.Nc1ccc(OCCO)c(N)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,4-Diaminophenoxy)ethanol Dihydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2O2.2ClH/c9-6-1-2-8(7(10)5-6)12-4-3-11;;/h1-2,5,11H,3-4,9-10H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0432