CAS RN 66370-79-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
[2-[(2,6-Diclorofenil)amino]fenil]acetato de isopropilo (éster isopropílico de diclofenaco), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Éster isopropílico diclofenac, TRC
CAS: 66370-79-4 Fórmula molecular: C17 H17 Cl2 N O2 Peso molecular (g/mol): 338.23 Sinónimo: Isopropyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate,Isopropyl Ester of Diclofenac Nombre IUPAC: Propan-2-Yl 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenilacetato SMILES: CC(C)OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl