Learn More
Éster isopropílico diclofenac, TRC
Código de producto. 30012855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012855 5 mg 5 miligramos
30003639 25 mg 25 miligramos
30009127 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012855 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4364585MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66370-79-4
Fórmula molecular C17 H17 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 338.23
Sinónimo Isopropyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Isopropyl Ester of Diclofenac
Nombre IUPAC Propan-2-Yl 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenilacetato
SMILES CC(C)OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Isopropyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Isopropyl Ester of Diclofenac)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17Cl2NO2/c1-11(2)22-16(21)10-12-6-3-4-9-15(12)20-17-13(18)7-5-8-14(17)19/h3-9,11,20H,10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.0636