Learn More
[2-[(2,6-Diclorofenil)amino]fenil]acetato de isopropilo (éster isopropílico de diclofenaco), Mikromol™
Código de producto. 30049589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049589 25 mg 25 miligramos
18013200 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049589 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0181.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
[2-[(2,6-Diclorofenil)amino]fenil]acetato de isopropilo (éster isopropílico de diclofenaco)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Isopropyl Ester of Diclofenac)
CAS 66370-79-4
Nombres de analitos o componentes Isopropyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Isopropyl Ester of Diclofenac)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H17 Cl2 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Isopropyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Isopropyl Ester of Diclofenac
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17Cl2NO2/c1-11(2)22-16(21)10-12-6-3-4-9-15(12)20-17-13(18)7-5-8-14(17)19/h3-9,11,20H,10H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 338.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.0636 g/mol