accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3C(R)OO(R)NOCl

CAS RN 66230-04-4

IUPAC Nombre: (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (2R)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutanoate
Sinónimos: esfenvalerate
Peso molecular (g/mol): 419.91
Fórmula molecular: C25H22ClNO3
InChi Key: NYPJDWWKZLNGGM-BJKOFHAPSA-N
SMILES: CC(C)[C@@H](C(=O)O[C@@H](C#N)C1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (5)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Concentración 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados