Learn More
Esfenvalerato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Esfenvalerate |
| CAS | 66230-04-4 |
| Fórmula molecular | C25 H22 Cl N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (S)-Fenvalerate, S-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (S)-2-(4-chlorophenyl)isovalerate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H22ClNO3/c1-17(2)24(18-11-13-20(26)14-12-18)25(28)30-23(16-27)19-7-6-10-22(15-19)29-21-8-4-3-5-9-21/h3-15,17,23-24H,1-2H3/t23-,24+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](C(=O)O[C@H](C#N)c1cccc(Oc2ccccc2)c1)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | [(S)-ciano-(3-fenoxifenil)metil] (2S)-2-(4-clorofenilo)-3-metilbutanato |
| Peso molecular (g/mol) | 419.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.1288 |