CAS RN 66202-86-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster metílico de flurbiprofeno, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Flurbiprofeno de metilo, TRC
CAS: 66202-86-6 Fórmula molecular: C16 H15 F O2 Peso molecular (g/mol): 258.29 Sinónimo: 2-Fluoro-α-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid methyl ester,(±)-Flubiprofen methyl ester,Flurbiprofen methyl ester,Methyl flurbiprofen Nombre IUPAC: Propanoato de metil 2-(3-fluoro-4-fenilfenil)propanoato SMILES: COC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2